Learn More
Eje para agitador de vidrio Quickfit™
Código de producto. 15577730
Change view
Click to view available options
Tipo:
Varilla de agitación
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
15577730 Varilla de agitación paquete de 5
1 options
Código de producto. 15577730 Proveedor SVL N.º de proveedor 58831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para su uso con cojinetes del agitador y cabezales de agitador SVL™
  • Designed for use with SVL™ stirrer heads and stirrer bearings
  • Manufactured from borosilicate glass - Lower end with internal screwthread to accept choice of stirrer heads - Upper section of shaft is ground to fit choice of stirrer bearings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 100, 200mL Capacity reaction vessels
Para utilizar con (equipo) SVL™ stirrer heads and stirrer bearings, 100 to 250mL reactor
Cantidad 1PK
Tipo Varilla de agitación