Learn More
Prensaestopas para agitador de vidrio Quickfit™
Descripción
- Mantiene un vacío de hasta 0,1 Torr (13,3 Pa).
- Incluye un manguito de vidrio molido paralelo con una copa para recoger un lubricante adecuado.
- Se suministra completo con tapones de rosca, anillos de goma y arandela de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Quickfit matraces y recipientes |
| Para utilizar con (aplicación) | Para introducir paletas agitadoras en Quickfit matraces y recipientes |
| Incluye | Tapón de rosca, anillos de caucho y juntas de PTFE |
| Junta cónica estándar | 19/26 |