Learn More
Anclaje de eje de cristal Quickfit™
Código de producto. 15597980
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
450mm
600 mm
750mm
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
11 mm
Altura de la hoja (métrico):
90mm
135mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Altura de la hoja (métrico) unitSize
15597980 450mm 6 mm 90mm paquete de 5
15507990 600 mm 6 mm 135 mm paquete de 5
15517990 750mm 11 mm 135mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15597980 Proveedor Quickfit N.º de proveedor ST1/5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso con matraces de reacción de - cuello ancho Quickfit ™ de la serie FR:F.
  • Diseñado para funcionamiento a baja velocidad.
  • Ideal para su uso con matraces de reacción de cuello ancho Quickfit ™ de la serie FR:F.
  • La pala sigue de cerca el contorno de las paredes del frasco.
  • Es útil cuando es probable que se acumule material sólido en las paredes.
  • El tamaño mínimo de cuello necesario para el agitador es de 100 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Quickfit Matraces de reacción de cuello ancho serie FR:F
Para utilizar con (aplicación) Para funcionamiento a baja velocidad.
Altura de la hoja (métrico) 90mm
Longitud (métrico) 450mm
Tipo Anclaje del eje del agitador.
Material Vidrio de borosilicato