Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Código de producto. 12485406
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2mm
2,3mm
2,5mm
3,2mm
Cantidad:
1/Paq.
10/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta Grosor de la pared (métrico) Cantidad unitSize
12485406 45/40 2,5mm 5/Paq. paquete de 5
10243270 24/29 2mm 10/Paq. paquete de 10
15577980 60/46 3,2mm 1/Paq. paquete de 10
10273700 10/19 1,5 mm 10/Paq. paquete de 10
12989363 34/35 2mm 10/Paq. paquete de 10
12999363 40/38 2,3mm 5/Paq. paquete de 5
12425406 19/26 2mm 10/Paq. paquete de 10
12455406 29/32 2mm 10/Paq. paquete de 10
12603072 7/16 1,5 mm 10/Paq. paquete de 10
10568790 14/23 1,8mm 10/Paq. paquete de 10
15557980 12/21 1,8mm 10/Paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12485406 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SRB45UB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
  • Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
  • Sin ninguna marca de cerámica
  • Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Uniones de alta calidad fabricadas con una precisión que supera los requisitos de ISO 383
  • La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
  • Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5/Paq.
Tipo Toma de unión de vidrio
Tamaño de junta 45/40
Grosor de la pared (imperial) 0,09 in
Grosor de la pared (métrico) 2,5mm
Material Vidrio de borosilicato Pyrex