Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior de PTFE y llave de paso Rotaflo™
Código de producto. 11371875
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del cono:
14/23
19/26
Llaves de paso:
Calibre 6 mm
Calibre de 3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Llaves de paso Tamaño de la unidad
11371875 50 ml 14/23 Calibre de 3 mm cada uno
12050073 100 ml 14/23 Calibre de 3 mm cada uno
12060073 100 ml 19/26 Calibre de 3 mm cada uno
12070073 250 ml 19/26 Calibre de 3 mm cada uno
15527790 500 ml 19/26 Calibre 6 mm paquete de 5
15547790 1000 ml 19/26 Calibre 6 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11371875 Proveedor Quickfit N.º de proveedor D1/11GP
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE. El embudo de vidrio QuickFit™ con llave de paso Rotaflo™ y llave de PTFE no requiere lubricación o grasas contaminantes y no se secuestra con soluciones cáusticas. Cumple con ISO 4800 tipo 3
  • Cumple con ISO 4800 tipo 3
  • Vástago de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a los conectores de matraces y recipientes Quickfit™.
  • Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE
    - no requiere lubricación
    - libre de grasas contaminantes
    - sin secuestro con soluciones cáusticas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 14/23
Incluye Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE, cono
Llaves de paso Calibre de 3 mm
Tipo de producto Embudo cuentagotas