Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior abierta y llave de paso Rotaflo™
Código de producto. 15567790
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15567790 50 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 15567790 Proveedor Quickfit N.º de proveedor D3/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.05€
    449.28€ / paquete de 5
    Ahorro 76.77€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Permite un fácil ajuste a la parte superior de las columnas de cromatografía Quickfit™, etc., en donde un vástago que sobresale no sería deseable.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 3
  • Con vástago dentro del cono
  • Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE para un funcionamiento sin grasa
  • Con parte superior abierta en lugar de conector para facilitar la adición de solucion
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 28 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 19/26
Incluye Llave de paso GP Rotaflo™, llave de PTFE
Tipo de producto Embudo cuentagotas