Learn More
Quickfit™ Embudo Büchner de vidrio con disco de vidrio sinterizado
Código de producto. 12425386
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
Diámetro del disco (métrico):
55 mm
95 mm
Tamaño del cono:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del disco (métrico) Tamaño del cono unitSize
12425386 125 ml 55 mm 19/26 cada uno
12098473 125 ml 55 mm 24/29 cada uno
12008483 500 ml 95 mm 24/29 cada uno
15567960 125 ml 55 mm 29/32 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12425386 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SF3A32
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis. El embudo Büchner de vidrio QuickFit™ con disco de vidrio sinterizado está fabricado con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos. El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis. El embudo Büchner de vidrio QuickFit™ con disco de vidrio sinterizado está fabricado con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos. El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
  • Embudo Büchner con disco sinterizado de vidrio
  • Fabricación en vidrio de borosilicato que ofrece una alta resistencia al ataque de químicos
  • De utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
  • Cono de vidrio esmerilado integral en el vástago para conectar a Quickfit™ Matraces Büchner, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono 19/26
Para utilizar con (aplicación) Bases o ácidos que pueden destruir papeles de filtro convencionales
Diámetro del disco (métrico) 55 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado, cono de vidrio esmerilado
Porosidad 3
Tamaño de poro De 16 a 40 μm
Tipo de producto Embudo Büchner