Learn More
Quickfit™ Embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
- Diseñado para la transferencia de polvos a matraces y recipientes Quickfit™
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit™
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 105 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Incluye | Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |
| Tipo de producto | Embudo para polvo |