Learn More
Quickfit™ Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Descripción
Conecte juntas de vidrio esmerilado de tamaño grande con juntas de tamaño más pequeño con el QuickFit™ adaptador de zócalo de expansión
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de expansión |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |