Learn More
Embudo de goteo QuickFit™
Código de producto. 15728037
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15728037 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15728037 Proveedor Quickfit N.º de proveedor ML/FUN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.62€
    58.49€ / paquete de 1
    Ahorro 10.13€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
El embudo de goteo QuickFit™ está diseñado para su uso con el kit de microbalanza ML1.
  • Llave para llave de paso de PTFE intercambiable
  • Se suministra completa con conector roscado, junta tórica y disco de sellado
  • Se puede utilizar junto con el tapón de vidrio de microbalanza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Para utilizar con (equipo) Kit de microbalanza ML1
Incluye Llave para llave de paso de PTFE intercambiable
Tipo de producto Embudo cuentagotas