Learn More
Cabezal de frasco Dreschel QuickFit ™para frascos de lavado de gas
Descripción
Cumple con BS 2461. El cabezal para frasco lavador de gases QuickFit™ Dreschel incluye conectores de plástico desmontables para un fácil ajuste de tubo flexible de 9 mm de diámetro interior. La cabeza de frasco y el frasco lavador de gases se deben
- Cumple con BS 2461
- Tipo Dreschel
- Con conectores de plástico desmontables para facilitar la instalación del diámetro interior en 9 mm de tubos flexibles de calibre
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Incluye | Conectores de plástico desmontables |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | Tallo: 130 mm |
| Cantidad | 1 packs |
| Certificaciones/conformidad | BS 2461 |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo de producto | Cabezal de frasco Dreschel |
| Para utilizar con (equipo) | MF29/3/125 |
| Longitud (imperial) | 5,11 in |
| Mostrar más |