Learn More
Quickfit™ Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación Quickfit™
Descripción
Recibe destilado de un condensador. La QuickFit™ cabeza de salpicadura de destilación reduce el riesgo de que el líquido crudo entre en la corriente de vapor.
Un cabezal antisalpicaduras para su uso en los conjuntos de destilación en los que el condensador se monta en modo vertical - El cono inferior acepta un matraz, el cono superior acepta un condensador - El cabezal antisalpicaduras reduce la entrada de líquido sin procesar en el flujo de vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjuntos de destilación en los que el condensador está montado en modo vertical |
| Tamaño del cono | 24/29 (condensador), 24/29 (matraz) |
| Tipo de producto | Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación |