Learn More
Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación Quickfit™
Código de producto. 12078493
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
19/26 (condensador), 19/26 (matraz)
19/26 (condensador), 24/29 (matraz)
24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
12078493 19/26 (condensador), 19/26 (matraz) cada uno
12415396 19/26 (condensador), 24/29 (matraz) cada uno
12435396 24/29 (condensador), 24/29 (matraz) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12078493 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH7/12
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
Un cabezal antisalpicaduras para su uso en los conjuntos de destilación en los que el condensador se monta en modo vertical - El cono inferior acepta un matraz, el cono superior acepta un condensador - El cabezal antisalpicaduras reduce la entrada de líquido sin procesar en el flujo de vapor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Conjuntos de destilación en los que el condensador está montado en modo vertical
Tamaño del cono 19/26 (condensador), 19/26 (matraz)
Tipo de producto Adaptador para cabezales antisalpicaduras de destilación