Learn More
Cuerpo de dilatómetro QuickFit™
Código de producto. 15548010
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
dilatómetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15548010 dilatómetro paquete de 5
1 options
Código de producto. 15548010 Proveedor Quickfit N.º de proveedor WE12/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.60€
    725.56€ / paquete de 5
    Ahorro 127.04€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Para medir la expansión en volumen de aceites comestibles y. grasas por encima en un intervalo de temperatura dentro del cual se produce la fusión
  • El cuerpo del dilatómetro se gradúa con una escala arbitraria, de 0 a 0,9 ml
  • Graduadas cada 0,005 ml con cifras claras cada 0,05 ml
  • La cámara está llena de aceite o grasa y el menisco debe establecerse en cero cuando el tope está marcando la temperatura de arranque
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para medir la expansión de aceites y grasas comestibles en un intervalo de temperatura dentro del cual se produce la fusión
Tipo de producto dilatómetro