Learn More
Columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™
Código de producto. 11318074
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Tipos de conector:
Toma 14/23
Toma 19/26
Toma 24/29
Toma 40/38
Incluye:
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tipos de conector Incluye unitSize
11318074 300 mm 20 mm Toma 19/26 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12011292 500 mm 26 mm Toma 24/29 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12478826 400 mm 10 mm Toma 14/23 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12468836 500 mm 40 mm Toma 40/38 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 6 mm cada uno
12081262 200 mm 10 mm Toma 14/23 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12498826 500 mm 20 mm Toma 19/26 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11318074 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CR20/30
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos de porosidad 0. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente. La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
  • Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
  • Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
  • La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1/Paq.
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Tipo Columna para cromatografía
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio borosilicatado Pyrex™
Tipos de conector Toma 19/26
Incluye Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm