Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex Labware™ Quickfit™
Código de producto. 11351975
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11351975 500 ml 115 mm cada uno
10696675 250 ml 90 mm 1 PCS
15557900 700 ml 135 mm paquete de 5
10302230 1000 ml 155 mm 1 PCS
11311955 2000 ml 185 mm 1 PCS
11351965 3000 ml 210 mm cada uno
15547890 4 l 225 mm paquete de 5
15547900 6 l 260 mm paquete de 5
11971279 10 l 320 mm 1 PCS
11911289 20 l 380 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11351975 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR500F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.27€
    87.22€ / paquete de 1
    Ahorro 15.05€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato. Pyrex Labware™ Quickfit™ El cuello ancho del matraz de reacción de vidrio de borosilicato permite una fácil incorporación de paletas agitadoras y una fácil eliminación de residuos sólidos.
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
  • Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
  • El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™
Altura (métrico) 115 mm
Estilo de cuello Ancha
Forma del fondo Esférica