Learn More
Quickfit™ Columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11391885
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
360 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11391885 360 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11391885 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor FC3/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.65€
    100.12€ / paquete de 1
    Ahorro 18.53€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Columna de fraccionamiento popular y fácil de usar con una combinación de hendiduras horizontales y angulares. La columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato QuickFit™ tiene un área de superficie de columna significativamente mayor para una mayor eficiencia.
Columna de fraccionamiento popular y fácil de usar con una combinación de hendiduras horizontales y angulares. La columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato QuickFit™ tiene un área de superficie de columna significativamente mayor para una mayor eficiencia.
  • Columna popular y fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo entre el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
Especificaciones
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Columna de fraccionamiento Vigreux
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 3585