Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Quickfit™ con brazo lateral y conector esmerilado
Descripción
- Cumple con ISO 6556.
- Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
- Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 |
| Descripción | Estilo: Erlenmeyer |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 227 mm |
| Junta de toma | 24/29 |
| Diámetro exterior (métrico) | 136 mm |