Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio borosilicatado Quickfit™ con conector de rosca y toma esmerilada
Código de producto. 15577810
Change view
Click to view available options
Capacidad: 250 ml; Conector: 29/32
Código de producto.
15577810 Capacidad: 250 ml; Conector: 29/32
1 options
Código de producto. 15577810 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FB250/4SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un conector de rosca de PTFE.
  • Matraces Büchner con conector esmerilado con precisión Quickfit™
  • El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para la conexión segura de tubos de vacío con 9 mm de diámetro
  • Paredes y bases pesadas para tareas de filt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6556
Descripción Estilo: Erlenmeyer
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Conector de rosca de PTFE
Diámetro exterior (métrico) 85 mm