Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos QuickFit™
Código de producto. 12070653
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma Tamaño de la unidad
12070653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
12030643 100 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
12478966 100 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12418996 250 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12438986 25 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12050673 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
12403631 50 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) 1 PCS
15547880 2000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517860 1000 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
15537860 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597890 500 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12070653 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR250/3S/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.79€
    34.76€ / paquete de 1
    Ahorro 6.03€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 130 mm
N.º por caja 2
Junta de toma 24/29 (centro), 19 /26 (lado)
Forma del fondo Forma redonda