Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Código de producto. 15577860
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
23 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15577860 | 1000 ml | 29/32 (centro), 29 /32 (lado) | paquete de 5 |
| 11710259 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 10228054 | 1000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 12020643 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 11301945 | 100 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | 1 PCS |
| 12488966 | 100 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 11371955 | 250 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12408996 | 250 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12622012 | 250 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12591738 | 25 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12030673 | 500 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 11900895 | 500 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12493621 | 50 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12413631 | 50 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 15557860 | 1000 ml | 29/32 | paquete de 5 |
| 12050653 | 250 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 15587860 | 1000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15547870 | 250 ml | 29/32 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
| 15577870 | 2000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15527880 | 2000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15597880 | 3000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15567890 | 50 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15587890 | 500 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15577860
Proveedor
Quickfit
N.º de proveedor
FR1L/4S/44A
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Usar código promocional 28509
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
474.43 EUR hasta el 2026-08-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 383 |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 183 mm |
| N.º por caja | 3 |
| Junta de toma | 29/32 (centro), 29 /32 (lado) |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 132 mm |