Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Código de producto. 12488966 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma Tamaño de la unidad
12488966 100 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
11710259 100 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
10228054 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
12020643 100 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
11301945 100 ml 19/26 (centro), 14 /23 (lado) 1 PCS
11371955 250 ml 19/26 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12408996 250 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12622012 250 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12591738 25 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12030673 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
11900895 500 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12493621 50 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12413631 50 ml 19/26 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
15557860 1000 ml 29/32 paquete de 5
12050653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
15577860 1000 ml 29/32 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15587860 1000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15547870 250 ml 29/32 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
15577870 2000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15527880 2000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597880 3000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15567890 50 ml 19/26 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15587890 500 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 12488966 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR100/3S/22A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.89€
    56.16€ / paquete de 1
    Ahorro 9.73€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
  • Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
    • Un cuello central vertical
    • Dos cuellos laterales en ángulo
  • Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 383
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 110 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 24/29 (centro), 19 /26 (lado)
Forma del fondo Forma redonda