Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Produktkod. 12050653
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Förpackningsstorlek:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
12050653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
11710259 100 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
10228054 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
12020643 100 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
11301945 100 ml 19/26 (centro), 14 /23 (lado) 1 PCS
12488966 100 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
11371955 250 ml 19/26 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12408996 250 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12622012 250 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12591738 25 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12030673 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) 1 PCS
11900895 500 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
12493621 50 ml 14/23 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
12413631 50 ml 19/26 (centro), 14 /23 (lado) cada uno
15557860 1000 ml 29/32 paquete de 5
15577860 1000 ml 29/32 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15587860 1000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15547870 250 ml 29/32 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
15577870 2000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15527880 2000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597880 3000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15567890 50 ml 19/26 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15587890 500 ml 24/29 (centro), 14 /23 (lado) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12050653 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR250/3S/22A
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Visa alla kampanjer
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
  • Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™: un cuello central vertical y dos cuellos laterales en ángulo
  • Los conectores de vidrio esmerilado Quickfit™ se han fabricado con una exactitud que supera los requ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad ISO 383
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 130 mm
N.º por caja 1
Junta de toma 24/29 (centro), 19 /26 (lado)
Forma del fondo Forma redonda
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.