Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Código de producto. 11710259
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
23 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11710259 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 10228054 | 1000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 12020643 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 11301945 | 100 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | 1 PCS |
| 12488966 | 100 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 11371955 | 250 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12408996 | 250 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12622012 | 250 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12591738 | 25 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12030673 | 500 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 11900895 | 500 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12493621 | 50 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12413631 | 50 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 15557860 | 1000 ml | 29/32 | paquete de 5 |
| 12050653 | 250 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 15577860 | 1000 ml | 29/32 (centro), 29 /32 (lado) | paquete de 5 |
| 15587860 | 1000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15547870 | 250 ml | 29/32 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
| 15577870 | 2000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15527880 | 2000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15597880 | 3000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15567890 | 50 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15587890 | 500 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11710259
Proveedor
Masterflex
N.º de proveedor
3180663
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 383 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Junta de toma | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Cantidad | Cada uno |