Learn More
Matraz en forma de pera con dos cuellos Quickfit™
Código de producto. 12050603
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 50 ml; Conector: 14/23 (centro), 14 /23 (lado)
Código de producto.
12050603 Capacidad: 50 ml; Conector: 14/23 (centro), 14 /23 (lado)
1 options
Código de producto. 12050603 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FP50/1/1A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros. El matraz en forma de pera con dos cuellos Quickfit está fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Con conector de vidrio esmerilado de la máxima calidad
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
  • Con un cuello central vertical y un cuello lateral en ángulo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 115 mm
Estilo de cuello Un cuello central vertical y un cuello lateral en ángulo
Junta de toma 14/23 (centro), 14 /23 (lado)
Forma del fondo Pera