Learn More
Bolsillo para cabezales de sujeción Quickfit™
Código de producto. 12008493
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12008493 45 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12008493 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH4A
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Para incorporar termómetros en instrumental de vidrio con acabado Quickfit™
  • Para incorporar termómetros en instrumental de vidrio con acabado Quickfit™
  • El bolsillo se ajusta a la mayoría de las cabezales de sujeción Quickfit™
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para incorporar termómetros en instrumental de vidrio con acabado Quickfit™
Longitud (métrico) 45 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Termómetro de bolsillo