Learn More
Tubos de ensayo con toma esmerilada de vidrio de borosilicato QuickFit™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
11 mL
15 ml
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma esmerilada son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el laboratorio.
- La toma de precisión garantiza un ajuste exacto del tapón
- Los tamaños en los que están disponibles los tubos de ensayo se corresponden con los tapones cónicos huecos de vidrio de borosilicato con cabeza plana Quickfit™
- Solicite los tubos y los tapones por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Toma de tierra |
| Descripción | Tamaño del tapón: 10/19 |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Tapón hueco Quickfit, código de producto en Fisher Scientific 12558855 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |