Learn More
QuickFit™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato con toma de tierra
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma esmerilada son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el labo
- La toma de precisión garantiza un ajuste exacto del tapón
- Los tamaños en los que están disponibles los tubos de ensayo se corresponden con los tapones cónicos huecos de vidrio de borosilicato con cabeza plana Quickfit™
- Solici
Spécification
Spécification
| Tipo de diseño | Toma de tierra |
| Descripción | Tamaño del tapón: 14/23 |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Tapón hueco Quickfit, código de producto en Fisher Scientific 10155824 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?