Learn More
QuickFit™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato con toma de tierra
Código de producto. 11352055
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
11 mL
15 ml
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11352055 29 mm 75 mL paquete de 5
10747645 19 mm 19 mL paquete de 5
10715101 41 mm 195 mL paquete de 5
12475316 14 mm 5 ml paquete de 5
11382045 19 mm 11 mL paquete de 5
11392045 19 mm 15 ml paquete de 5
11342055 29 mm 54 mL paquete de 5
10074474 23 mm 19 mL paquete de 5
10497400 23 mm 31 mL paquete de 5
12569795 17 mm 10 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11352055 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF24/3/8
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con conector esmerilado son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma esmerilada son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el labo
  • La toma de precisión garantiza un ajuste exacto del tapón
  • Los tamaños en los que están disponibles los tubos de ensayo se corresponden con los tapones cónicos huecos de vidrio de borosilicato con cabeza plana Quickfit™
  • Solici
Especificaciones
Tipo de diseño Toma de tierra
Descripción Tamaño del tapón: 24/29
Capacidad (métrico) 75 mL
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Tapón hueco Quickfit, código de producto en Fisher Scientific 12508865
Cantidad 5/Paq.
Diámetro (métrico) 29 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo