Learn More
QuickFit™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato con toma de tierra
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma esmerilada son ideales para mezclar y calentar sustancias químicas en el labo
- La toma de precisión garantiza un ajuste exacto del tapón
- Los tamaños en los que están disponibles los tubos de ensayo se corresponden con los tapones cónicos huecos de vidrio de borosilicato con cabeza plana Quickfit™
- Solici
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Toma de tierra |
| Descripción | Tamaño del tapón: 34/35 |
| Capacidad (métrico) | 195 mL |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Tapón hueco Quickfit, código de producto en Fisher Scientific 11349623 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 41 mm |