Learn More
Adaptador de cabeza de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 12068483
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono: 14/23 (Condensador), 14/23 (Matraz); Zócalo: 14/23
Cono: 19/26 (Condensador), 19/26 (Matraz); Zócalo: 14/23
Cono: 19/26 (Condensador), 19/26 (Matraz); Zócalo: 19/26
Cono: 19/26 (Condensador), 24/29 (Matraz); Zócalo: 14/23
Cono: 24/29 (Condensador), 24/29 (Matraz); Zócalo: 14/23
Cono: 29/32 (Condensador), 29/32 (Matraz); Zócalo: 14/23
Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
12068483 Cono: 19/26 (Condensador), 19/26 (Matraz); Zócalo: 14/23 cada uno
11972098 Cono: 14/23 (Condensador), 14/23 (Matraz); Zócalo: 14/23 1 PCS
11332115 Cono: 19/26 (Condensador), 19/26 (Matraz); Zócalo: 19/26 1 PCS
12088483 Cono: 24/29 (Condensador), 24/29 (Matraz); Zócalo: 14/23 1 PCS
12078483 Cono: 19/26 (Condensador), 24/29 (Matraz); Zócalo: 14/23 cada uno
12098483 Cono: 29/32 (Condensador), 29/32 (Matraz); Zócalo: 14/23 cada uno
15527970 Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12068483 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH4/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.12€
    32.45€ / paquete de 1
    Ahorro 5.67€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Conecte un matraz a un condensador en un conjunto de destilación. El QuickFit™ El adaptador de cabezal fijo también está diseñado para aceptar un termómetro.
Conecte un matraz a un condensador en un conjunto de destilación. El QuickFit™ El adaptador de cabezal fijo también está diseñado para aceptar un termómetro.
  • Se utiliza en los conjuntos de destilación para conectar matraces al condensador
  • Conector superior diseñado para aceptar termómetro mediante adaptador de cono/rosca o termómetro de bolsillo
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Matraz de conexión y condensador
Tipo Adaptador de cabezal fijo
Material Vidrio de borosilicato
Junta cónica estándar Cono: 19/26 (Condensador), 19/26 (Matraz); Zócalo: 14/23