Learn More
Extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15597800
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15597800 60 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15597800 Proveedor Quickfit N.º de proveedor EX5/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.85€
    523.34€ / paquete de 5
    Ahorro 166.51€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Conforme a BS 2071. El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina los componentes solubles o impurezas de sólidos mediante el sifonado o la inmersión con disolvente. Hay disponible una amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos. El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
Conforme a BS 2071. El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente. Hay disponible amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y dedales. El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
  • Conforme a BS 2071
  • Para la extracción de los componentes solubles o impurezas de los sólidos a través de inmersión/sifonaje repetido con disolvente
  • Amplia variedad de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos
  • Tubo de sifón concéntrico de forma precisa para un rendimiento fiable
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 60 mL
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño del cono 34/35
Para utilizar con (aplicación) Ideal para extraer componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente
Certificaciones/conformidad BS 2071
Junta cónica estándar inferior 34/35
Altura (métrico) 205 mm