Learn More
Tubo de inmersión sinterizado de vidrio de borosilicato Quickfit™ para frascos Dreschel
Código de producto. 15557940
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para el frasco Dreschel modelos MF29/23/250
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/125
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/500
Descripción:
Longitud del tubo: 132 mm
Longitud del tubo: 165 mm
Longitud del tubo: 217 mm
Longitud del tubo:165 mm
Porosidad:
0
1
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Descripción Porosidad unitSize
15557940 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250 Longitud del tubo:165 mm 3 paquete de 5
10637615 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250 Longitud del tubo: 165 mm 1 cada uno
11362065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/500 Longitud del tubo: 217 mm 2 cada uno
11332065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/125 Longitud del tubo: 132 mm 1 cada uno
11342065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/500 Longitud del tubo: 217 mm 1 cada uno
11322065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/500 Longitud del tubo: 217 mm 0 cada uno
11312065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250 Longitud del tubo: 165 mm 0 cada uno
11302065 Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/125 Longitud del tubo: 132 mm 0 cada uno
15547940 Para el frasco Dreschel modelos MF29/23/250 Longitud del tubo: 165 mm 2 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15557940 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF48/33/250
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispersar el gas en burbujas con QuckFit™ Tubos de vidrio de borosilicato sinterizado diseñados para adaptarse a una variedad de QuickFit™ Botellas Deschel. Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
Dispersar el gas en burbujas con QuckFit™ Tubos de vidrio de borosilicato sinterizado diseñados para adaptarse a una variedad de QuickFit™ Botellas Deschel. Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
  • Cumple con BS 2461
  • El tubo de inmersión sinterizado dispersa el gas en burbujas para una mayor eficiencia
  • Elección de porosidades de sinterización para lograr un tamaño de burbuja fino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 2461
Descripción Longitud del tubo:165 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250
Tipo de producto Cabezales de frascos
Porosidad 3