Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10488570
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10488570 500 ml 24/29 paquete de 5
10459330 1000 ml 24/29 2 PCS
10488560 1000 ml 29/32 paquete de 2
10691821 1000 ml 34/35 paquete de 2
10829580 100 ml 14/23 5 PCS
10744711 100 ml 19/26 5 PCS
10538190 100 ml 24/29 5 PCS
10580491 100 ml 34/35 paquete de 5
10660871 10 ml 10/19 paquete de 5
10121150 10 ml 14/23 5 PCS
10365470 150 ml 19/26 paquete de 5
10671071 150 ml 24/29 paquete de 5
12570086 150 ml 29/32 paquete de 5
12458976 150 ml 34/35 paquete de 5
12000663 2000 ml 24/29 cada uno
10820861 250 ml 14/23 2 PCS
10765111 25 ml 14/23 5 PCS
11391955 250 ml 34/35 paquete de 5
10765301 25 ml 19/26 5 PCS
10558590 25 ml 24/29 5 PCS
12682002 250 ml 24/29 5 PCS
12070673 5 l 29/32 cada uno
11381965 5 l 34/35 cada uno
10395530 500 ml 19/26 paquete de 5
10417620 500 ml 34/35 paquete de 5
10809900 50 ml 14/23 5 PCS
10181780 50 ml 24/29 5 PCS
10407430 5 ml 14/23 5 PCS
15527900 6 L 45/40 paquete de 5
15587850 10 l 34/35 paquete de 5
15507860 1000 ml 19/26 paquete de 10
15517870 1000 ml 45/40 paquete de 5
15517880 2000 ml 34/35 paquete de 5
15577880 3000 ml 24/29 paquete de 5
15587880 3000 ml 34/35 paquete de 5
15557890 5 mL 10/19 paquete de 20
15577890 50 ml 34/35 paquete de 20
10568590 250 mL 19/26 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Product Code. 10488570 Supplier Quickfit Supplier No. FR500/3S
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos t
  • Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
  • Amplio intervalo de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
  • El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 1773, ISO 4797
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 163 mm
Estilo de cuello Corto
Junta de toma 24/29
Forma del fondo Forma redonda