Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 12418956
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
Altura (métrico):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Junta de toma:
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
25 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Junta de toma | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 12418956 | 500 ml | 145 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 12498936 | 1000 ml | 170 mm | 24/29 | paquete de 2 |
| 12498926 | 100 ml | 95 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 12418936 | 100 ml | 103 mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 12428936 | 100 ml | 103 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 10243930 | 150 ml | 110 mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 10697445 | 150 ml | 115 mm | 34/35 | paquete de 5 |
| 12428946 | 250 ml | 130 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 10309754 | 250 ml | 130 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 10831041 | 250 ml | 130mm | 34/35 | paquete de 5 |
| 12509885 | 500 ml | 140 mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 10851201 | 50 ml | 85 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 12661992 | 50 ml | 85 mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 11980885 | 250 ml | 130mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 15527840 | 2000 ml | 215 mm | 34/35 | paquete de 5 |
| 12408946 | 1000 ml | 187 mm | 29/32 | paquete de 2 |
| 15567830 | 150 ml | 105 mm | 19/26 | paquete de 20 |
| 15577830 | 150 ml | 110 mm | 29/32 | paquete de 20 |
| 15517840 | 2000 ml | 230 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 15547840 | 500 ml | 135 mm | 19/26 | paquete de 20 |
| 15567840 | 500 ml | 155 mm | 34/35 | paquete de 20 |
| 15557830 | 100 ml | 103 mm | - | paquete de 10 |
| 15597830 | 1000 ml | 175 mm | 34/35 | paquete de 10 |
| 15507840 | 2000 ml | 205 mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 15537840 | 4 l | 260 mm | - | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12418956
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FF500/4S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
141.75€
119.50€ / paquete de 5
Ahorro 22.25€
15% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
134.66 EUR hasta el 2026-11-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
- Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
- La base plana per
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 29/32 |
| Forma del fondo | Plano |