Learn More
Matraz de fondo redondo de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cuello lateral de septum
Descripción
- Cuello central vertical que tiene un conector esmerilado con precisión Quickfit™ para aceptar un cono Quickfit™
- Un cuello lateral en ángulo diseñado para acoger un tapón de septum de caucho que permita la manipulación sencilla y segura de pequeñas cantidades de líquido y seguro con una jeringa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseño para preparaciones de tamaño microscópico y semimicroscópico |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Estilo de cuello | Cuello lateral de septum |
| Junta de toma | 14/23 |
| Forma del fondo | Redondo |