Learn More
Receptor inclusor de uso ligero de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10422025
Change view
Click to view available options
Tipo:
Receptor de aditivos ligeros
Receptor de aditivos ligeros con llave de paso
Receptor de arrastre de luz
Capacidad (métrico):
2 ml
7,5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Capacidad (métrico) unitSize
10422025 Receptor de aditivos ligeros 2 ml cada uno
11349093 Receptor de aditivos ligeros con llave de paso 10 ml cada uno
11359093 Receptor de arrastre de luz 25 ml cada uno
11369093 Receptor de arrastre de luz 7,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10422025 Proveedor Quickfit N.º de proveedor WE6/23/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar el contenido de agua en una solución con el aparato patrón de Dean-Stark. QuickFit™ receptor de arrastre de luz de vidrio de borosilicato.
  • Cumple con BS 756
  • Receptores con patrón Dean y Stark para la determinación del contenido de agua en productos derivados del petróleo
  • Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua
  • Vidrio de borosilicato con tubo graduado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua
Tipo Receptor de aditivos ligeros
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad 2 ml
Certificaciones/conformidad BS 756
Capacidad (métrico) 2 ml
Para utilizar con (equipo) Aditivo ligero
Tamaño Cono: 24/29, toma: 19/26