Learn More
Condensador Liebig de vidrio borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11301855
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11301855 340 mm 1 PCS
11391845 135 mm cada uno
12019652 260 mm 1 PCS
12644911 380 mm cada uno
12039652 390 mm 1 PCS
11321855 535 mm 1 PCS
12575057 400 mm cada uno
12059652 550 mm cada uno
12049652 530 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11301855 Proveedor Quickfit N.º de proveedor C1/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.70€
    49.16€ / paquete de 1
    Ahorro 8.54€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo. El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo.El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
  • Conforme a DIN 12576
  • Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
  • Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12576
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
Longitud (métrico) 340 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Liebig