Learn More
Extractor Soxhlet de gran capacidad de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 11976409
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11976409 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11976409 Proveedor Quickfit N.º de proveedor EX5/105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.10€
    612.86€ / paquete de 1
    Ahorro 166.24€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Extractores de gran capacidad. Con juntas de brida plana para permitir la introducción de muestras grandes
  • Conforme a BS 2071
  • Extractores de gran capacidad
  • Con juntas de brida plana para permitir la introducción de muestras grandes
  • Se utiliza junto con la tapa de brida plana y la pinza de retención que debe solicitarse por separ
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tapa de brida plana y clip de retención
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño del cono 34/35
Certificaciones/conformidad BS 2071
Longitud (métrico) 535 mm