Learn More
Extractor Soxhlet de gran capacidad de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 15507810
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15507810 600 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 15507810 Proveedor Quickfit N.º de proveedor EX5/75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.60€
    754.29€ / paquete de 2
    Ahorro 203.31€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Con juntas de brida plana para permitir la introducción de muestras grandes
  • Conforme a BS 2071
  • Extractores de gran capacidad
  • Con juntas de brida plana para permitir la introducción de muestras grandes
  • Se utiliza junto con la tapa de brida plana y la pinza de retención que debe solicitarse por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tapa de brida plana y clip de retención
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño del cono 34/35
Certificaciones/conformidad BS 2071
Longitud (métrico) 370 mm