Learn More
Condensador de bobina con revestimiento de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 12010073
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
34/35
Descripción:
Longitud total: 360mm
Longitud total: 365mm
Longitud total: 370mm
Longitud total: 380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Descripción Tamaño de la unidad
12010073 24/29 Longitud total: 365mm cada uno
12000073 19/26 Longitud total: 360mm cada uno
15587780 34/35 Longitud total: 380 mm paquete de 2
15597780 29/32 Longitud total: 370mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12010073 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CX6/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.10€
    198.24€ / paquete de 1
    Ahorro 34.86€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Cumple con DIN 12593. El condensador de bobina revestido de vidrio de Borosilicato QuickFit™ tiene una camisa de agua exterior que proporciona una amplia superficie de enfriamiento. La chaqueta evita que el vapor aumente alrededor de la bobina. Idea
  • Conforme a DIN 12593
  • El condensador de la bobina tiene una camisa de agua exterior
  • La bobina proporciona una gran superficie de refrigeración
  • La chaqueta evita que el vapor aumente alrededor de la bobina
  • Ideal para
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12593
Descripción Longitud total: 365mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos de reflujo
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
N.º de junta cónica estándar 24/29
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador de bobina revestido