Learn More
Condensador de bobina con revestimiento de vidrio de borosilicato QuickFit™
Descripción
- Conforme a DIN 12593
- El condensador de la bobina tiene una camisa de agua exterior
- La bobina proporciona una gran superficie de refrigeración
- La chaqueta evita que el vapor aumente alrededor de la bobina
- Ideal para
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12593 |
| Descripción | Longitud total: 360mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajos de reflujo |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 160 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 19/26 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador de bobina revestido |