Learn More
Condensador de entrada interno de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 15537760
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15537760 19/26 paquete de 2
1 options
Código de producto. 15537760 Proveedor Quickfit N.º de proveedor C6/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.35€
    470.55€ / paquete de 2
    Ahorro 82.80€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Construido con vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador de ingresos interiores de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente. El vapor y el destilado bajan por la bobina mientras que el agua del refrigerante fluye fuera de la bobina. Completo con conectores para tubos de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles.
  • Patrón de entrada interno
  • Altamente eficaz
  • El vapor y el destilado se mueven hacia abajo a través de la bobina
  • El agua refrigerante fluye fuera de la bobina
  • Completo con conectores para tubos de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles.
Especificaciones
Descripción Área de la superficie x 102 m2: 2,5
Longitud de la chaqueta (métrico) 205 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador de entrada interno