Learn More
Condensador de entrada interno de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 12029702
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
12029702 24/29 cada uno
1 options
Código de producto. 12029702 Proveedor Quickfit N.º de proveedor C6/13/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.80€
    246.01€ / paquete de 1
    Ahorro 43.79€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Construido con vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador de ingresos interiores de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente. El vapor y el destilado bajan por la bobina mientras que el agua del refrigerante fluye fuera de la bobina. Completo con conectores para tubos de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles.
  • Patrón de entrada interno
  • Altamente eficaz
  • El vapor y el destilado se mueven hacia abajo a través de la bobina
  • El agua refrigerante fluye fuera de la bobina
  • Completo con conectores para tubos de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles.
Especificaciones
Descripción Área de la superficie x 102 m2: 2,5
Longitud de la chaqueta (métrico) 205 mm
N.º de junta cónica estándar 24/29
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador de entrada interno