Learn More
Columna de fraccionamiento de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 12001662
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
365 mm
615 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12001662 615 mm cada uno
11311895 365 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 12001662
Marca: Quickfit FC7/43
Fraccione con distintos tipos de material de embalaje de piezas sueltas. La columna de fraccionamiento de vidrio de borosilicato QuickFit™ es perfecta para anillos Raschig o hélices Fenske.
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
  • Vidrio de borosilicato con juntas de vidrio esmerilado Quickfit™ para un rendimiento fiable
  • Diseño para su uso con diversos tipos de envases de columnas, por ejemplo, anillos Raschig o hélices de Fenske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Diseño para su uso con diversos tipos de envases de columnas (por ejemplo, anillos de Raschig o hélices de Fenske)
Longitud (métrico) 615 mm
Tipo Columna de fraccionamiento
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 3585