Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Florentine Flask
Allows easy removal of solid residues
Marca:  Quickfit FD1L/3
Código de producto. 11341895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones