Learn More
Frasco Dreschel de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11392055
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
163 mm
200 mm
252 mm
Diámetro exterior (métrico):
Base plana: 102 mm
Base plana: 125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11392055 500 ml 252 mm Base plana: 125 mm cada uno
11382055 125 ml 163 mm Base plana: 102 mm cada uno
10676655 250 ml 200 mm Base plana: 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392055 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF29/3/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.02€
    46.05€ / paquete de 1
    Ahorro 7.97€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. Los frascos Dreschel de vidrio de borosilicato Quickfit™ ofrecen un método económico para lavado y secado de gases. Su construcción robusta y duradera protege frente a roturas a
  • Para su uso con cabezales para frascos Quickfit™
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Construcción robusta
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Botella de lavado de gas Dreschel
Junta cónica estándar 24/29
Diámetro exterior (métrico) Base plana: 125 mm
Altura (métrico) 252 mm
Cantidad 1 Paq.