Learn More
Frasco Dreschel de vidrio de borosilicato Quickfit™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. Los frascos Dreschel de vidrio de borosilicato Quickfit™ ofrecen un método económico para lavado y secado de gases. Su construcción robusta y duradera protege frente a roturas a
- Para su uso con cabezales para frascos Quickfit™
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Construcción robusta
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Botella de lavado de gas Dreschel |
| Junta cónica estándar | 24/29 |
| Diámetro exterior (métrico) | Base plana: 102 mm |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Cantidad | 1 Paq. |