Learn More
Quickfit™ Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™
Código de producto. 11311865
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
205 mm
Longitud (métrico):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Descripción:
Superficie x 102m2: 1,7
Superficie x 102m2: 2,3
Superficie x 102m2: 3,0
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Longitud (métrico) Descripción Unit Size
11311865 19/26 205 mm 340 mm Superficie x 102m2: 2,3 cada uno
11301865 19/26 160 mm 295 mm Superficie x 102m2: 1,7 cada uno
11391855 14/23 160 mm 275 mm Superficie x 102m2: 1,7 cada uno
11321865 24/29 205 mm 345 mm Superficie x 102m2: 3,0 cada uno
10074754 29/32 205 mm 365 mm Superficie x 102m2: 3,0 cada uno
12408806 24/29 160 mm 300 mm Superficie x 102m2: 2,3 cada uno
15567780 24/29 205 mm 350 mm Superficie x 102m2: 3,0 paquete de 2
15577780 34/35 205 mm 360 mm Superficie x 102m2: 3,0 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311865 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur C5/22/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.05€
    107.24€ / paquete de 1
    Ahorro 19.81€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El condensador Davies de superficie doble de vidrio de borosilicato Quickfit™ es altamente eficiente, con una gran superficie de refrigeración interior que evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo. Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
Construido de Pyrex™ Vidrio de borosilicato. Quickfit™ El condensador Davies de doble superficie de vidrio de borosilicato es altamente eficiente con una gran superficie de enfriamiento. La superficie de enfriamiento interna evita la vibración con el uso del efecto deflector , mientras que la superficie de enfriamiento externa evita el deslizamiento con líquidos con bajo punto de ebullición. Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
  • Condensador de alta eficiencia con gran superficie de refrigeración
  • La superficie de refrigeración interior produce un efecto de «deflector»
  • La superficie de refrigeración exterior evita el «deslizamiento» con líquidos de punto de ebullición bajo
  • Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Spécification
Descripción Superficie x 102m2: 2,3
Longitud de la chaqueta (métrico) 205 mm
Longitud (métrico) 340 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Davies
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.