Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Pear Shaped Distillation Flask
Descripción
- Vertical neck with Quickfit socket for introducing a thermometer
- Angled cone for connecting to condenser
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Micro and semi-micro distillations |
| Altura (métrico) | 147 mm |
| Estilo de cuello | Vertical |
| Forma | Pera |
| Junta de toma | 14/23 |